Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
480886-100G
480886-25G
SIAL480886-100GEA
712.2
EUR
SIAL480886-100G
SIAL480886-25G
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Mw: 37.83 Teplota tavenia: 400 Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 69 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003518 Číslo CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 OSN: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |