Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
452874-100G 452874-25G 452874-500G
SIAL452874-100GEA 101.74 EUR
SIAL452874-100G SIAL452874-25G SIAL452874-500G
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 400
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664