Tlačiť
Tetrahydroboritan draselný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 70.1 EUR
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Tetrahydroboritan draselný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
Mw: 53.94
Teplota tavenia: 500
Hustota: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011396
Číslo CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
OSN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material