Tlačiť
Tetrahydroboritan draselný 98+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO196551000EA 129.47 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550050 ACRO196550025
Tetrahydroboritan draselný 98+%
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
Mw: 53,94 g/mol
Teplota tavenia: 500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011396
Číslo CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
OSN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %