Tlačiť
Lithium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
244767-10G 244767-50G
SIAL244767-10GEA 109.51 EUR
SIAL244767-10G SIAL244767-50G
Lithium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄Li
Hustota: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011087
Číslo CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
OSN: 3260
ADR: 8,III