Tlačiť
Potassium tetrafluoroborate 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
269220010 269220250 269220050
ACRO269220010EA 162.45 EUR
ACRO269220010 ACRO269220250 ACRO269220050
Potassium tetrafluoroborate 99%, extra pure
Potassium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄K
Teplota varu: 960,85 °C (310 -rr)
Teplota tavenia: 530 °C
Hustota: 3,348 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011395
Číslo CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm