Tlačiť
Sodium tetraethylborate
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
DE-MS-03401-1 DE-MS-03401-25 DE-MS-03401-5
PROODE-MS-03401-1EA 171.04 EUR
PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-5
Sodium tetraethylborate
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
Mw: 150.05
Číslo MDL: MFCD00061547
Číslo CAS: 15523-24-7
OSN: 3393
ADR: 4.2 I