Tlačiť
Sodium tetraethylborate 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
363880010 363880050
ACRO363880010EA 142.6 EUR
ACRO363880010 ACRO363880050
Sodium tetraethylborate 97%, pure
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
Mw: 150.05
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061547
Číslo CAS: 15523-24-7
OSN: 3393
ADR: 4.2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %