Tlačiť
Tetraboritan dvojlithný ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
254304-100G 254304-25G
SIAL254304-100GEA 313.24 EUR
SIAL254304-100G SIAL254304-25G
Tetraboritan dvojlithný ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Mw: 169.12
Teplota tavenia: 918
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011083
Číslo CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524