Tlačiť
Tetraboritan dvojlithný 99,9 PPA
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 547.97 EUR
222534-1KG 222534-250G
Tetraboritan dvojlithný 99,9 PPA
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Mw: 169.12
Teplota tavenia: 760…880 °C
Hustota: 0.25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00011083
Číslo CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %