Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
M-Clarity™ quality level = MQ200
323403-100G 323403-25G
SIAL323403-100GEA 243.94 EUR
SIAL323403-100G SIAL323403-25G
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Mw: 37.95
Teplota tavenia: 125
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348