Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
199877-10G 199877-1KG 199877-25G
SIAL199877-10GEA 39.75 EUR
SIAL199877-10G SIAL199877-1KG SIAL199877-25G
Hydrid hlinito-lithný, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Teplota tavenia: 125 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,00348