Sodium hexafluoroaluminate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44478.14
44478.22
44478.36
44478.14EA
82.63
EUR
44478.14
44478.22
44478.36
Sodium hexafluoroaluminate ≥99.9% (metals basis)
Sodium hexafluoroaluminate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: Powder
Density: 2.90
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Vzorec:
AlF₆Na₃ Teplota tavenia: 1000 °C Hustota: 2,90 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003507 Číslo CAS: 13775-53-6 EINECS: 237-410-6 OSN: 3077 ADR: 9,III |