Tlačiť
Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Telluric acid
MQ100
308463-100G 308463-25G
SIAL308463-100GEA 486.68 EUR
SIAL308463-100G SIAL308463-25G
Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Orthotelluric acid
Vzorec: H₆O₆Te
Mw: 229.64
Teplota tavenia: 136
Hustota: ∼3.068 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011609
Číslo CAS: 7803-68-1
EINECS: 232-267-6
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09272