Tlačiť
Selenious acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Selenous acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
229857-500G 229857-50G
SIAL229857-500GEA 2101.89 EUR
SIAL229857-500G SIAL229857-50G
Selenious acid, Sigma-Aldrich®
Selenious acid
Vzorec: H₂O₃Se
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 70 °C
Hustota: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011331
Číslo CAS: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430