Tlačiť
Kyselina fosforečná, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
466123-100G 466123-25G
SIAL466123-100GEA 258.32 EUR
SIAL466123-100G SIAL466123-25G
Kyselina fosforečná, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota varu: ∼158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼21 °C
Hustota: 1,541 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
REACH: 01-2119485924-24
Merck Index: 14,07344