Tlačiť
Methylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanephosphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
289868-1G 289868-25G 289868-5G
SIAL289868-1GEA 30.97 EUR
SIAL289868-1G SIAL289868-25G SIAL289868-5G
Methylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Methylphosphonic acid
Vzorec: CH₅O₃P
Teplota tavenia: 107,5 °C
Hustota: 1,639 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002137
Číslo CAS: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
OSN: 3261
ADR: 8,II