Methylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
A12619.03EA
51.34
EUR
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
Methylphosphonic acid ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 993-13-5
Molecular Formula: CH5O3P
Formula Weight: 96.03
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1739372
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002137
Vzorec:
CH₅O₃P Teplota tavenia: 103…107 °C Hustota: 1,639 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002137 Číslo CAS: 993-13-5 EINECS: 213-607-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |