Voda, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodávateľ: VWR Chemicals
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83650.320EA
58.78
EUR
83650.320
83650.290
Voda, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Voda
Vzorec:
H₂O Mw: 18,02 g/mol Teplota varu: 100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011332 Číslo CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Výsledky špecifikačného testu
Filtrace přes 0,22 µm filtr | Splňuje |
Zabarvení | Max. 5 APHA |
Odparek | Max. 1 ppm |
Spec. Vodivost (25°C)(při plnění) | Max. 1 µS/cm |
Celkový organický uhlík (TOC) | Max. 10 ppb |
Absorbance( 200 nm) | Max. 0,01 |
Absorbance ( 210 nm) | Max. 0,01 |
Absorbance( 220 nm) | Max. 0,01 |
Absorbance( 240 nm) | Max. 0,01 |
Absorbance( 254 nm) | Max. 0,005 |
Absorbance( 280 nm) | Max. 0,005 |
Absorbance( 300 nm) | Max. 0,005 |
Fluorescence (jako chinin ; 254 nm) | Max. 1 ppb |
Fluorescence (jako chinin)( 365 nm) | Max. 0,5 ppb |
Gradient (220 nm) | Max. 5 mAU |
Gradient (254 nm) | Max. 2 mAU |