Kyselina jodičná ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
A11925.0BEA
784.6
EUR
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
Kyselina jodičná ≥99%
Kyselina jodičná
Purity: 99%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Vzorec:
HIO₃ Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.) Hustota: 4,629 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011348 Číslo CAS: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 OSN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5012 |