Tlačiť
Kyselina jodičná 99.6% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423811000 423815000
ACRO423811000EA 118.17 EUR
ACRO423811000 ACRO423815000
Kyselina jodičná 99.6% ACS
Kyselina jodičná
Vzorec: HIO₃
Mw: 175.91
Teplota tavenia: 110
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011348
Číslo CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
OSN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05034
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after ignition ≤0.02 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %