Kyselina jodičná 99.5% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
206450500
206452500
206450010
ACRO206450500EA
74.61
EUR
ACRO206450500
ACRO206452500
ACRO206450010
Kyselina jodičná 99.5% p.a.
Kyselina jodičná
Vzorec:
HIO₃ Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.) Hustota: 4,629 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011348 Číslo CAS: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 OSN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05034 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |