Tlačiť
Kyselina jodičná 99.5% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206450500 206452500 206450010
ACRO206450500EA 74.61 EUR
ACRO206450500 ACRO206452500 ACRO206450010
Kyselina jodičná 99.5% p.a.
Kyselina jodičná
Vzorec: HIO₃
Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.)
Hustota: 4,629 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011348
Číslo CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05034
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.4 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm