Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
690953-10KG 690953-1KG
SIAL690953-10KGEA 2626.15 EUR
SIAL690953-10KG SIAL690953-1KG
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Mw: 115.18
Teplota varu: 160
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 54
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008323
Číslo CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
OSN: 2920
ADR: 8 II