Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
A12314.ACEA 34.42 EUR
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Purity: 99% CAS No.: 80-70-6 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 969608 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008323
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Mw: 115.18
Teplota varu: 162 °C
Teplota tavenia: < –30 °C
Hustota: 0.918
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008323
Číslo CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
OSN: 2920
ADR: 8 II