Tlačiť
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 87.04 EUR
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Teplota varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008323
Číslo CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %