Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
MQ300
W501808-100G-K W501808-1KG-K W501808-25G-K W501808-1G-K
SIALW501808-100G-KEA 1719.61 EUR
SIALW501808-100G-K SIALW501808-1KG-K SIALW501808-25G-K SIALW501808-1G-K
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Mw: 126.11
Teplota varu: 292
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003234
Číslo CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857