Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
MQ200
H40807-1G H40807-5G H40807-250MG
SIALH40807-1GEA 130.58 EUR
SIALH40807-1G SIALH40807-5G SIALH40807-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Mw: 126.11
Teplota varu: 292
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003234
Číslo CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857