Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 115.76 EUR
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 98%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Mw: 126.11
Teplota varu: 114…116 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003234
Číslo CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %