Tlačiť
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270202-100G-K W270202-1KG-K W270202-5KG-K
SIALW270202-100G-KEA 131.78 EUR
SIALW270202-100G-K SIALW270202-1KG-K SIALW270202-5KG-K
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 89
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Číslo MDL: MFCD00003232
Číslo CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6