Tlačiť
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
137316-100G 137316-25G 137316-5G
SIAL137316-100GEA 128.58 EUR
SIAL137316-100G SIAL137316-25G SIAL137316-5G
5-Methyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 89
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Číslo MDL: MFCD00003232
Číslo CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6