Tlačiť
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
A13264.22 A13264.14
A13264.22EA 137.79 EUR
A13264.22 A13264.14
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
5-Methyl-2-furaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 620-02-0 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 106895 MDL No.: MFCD00003232
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 186…188 °C
Hustota: 1.106
Teplota vzplanutia: 72 °C (161 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003232
Číslo CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6