Tlačiť
5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
159920250 159921000
ACRO159920250EA 44.86 EUR
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyde 98+%
5-Methyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.11
Teplota varu: 89
Hustota: 1.1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72
Číslo MDL: MFCD00003232
Číslo CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g