Tlačiť
5-Iodo-2-furaldehyde 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Iodofurfural
L19670.03 L19670.06
L19670.03EA 55.68 EUR
L19670.03 L19670.06
5-Iodo-2-furaldehyde 97
5-Iodo-2-furaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2689-65-8 Molecular Formula: C5H3IO2 Formula Weight: 221.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 126-127° Beilstein Reference: 108406 MDL No.: MFCD00159503
Vzorec: C₅H₃IO₂
Mw: 221.98
Teplota tavenia: 126…127 °C
Číslo MDL: MFCD00159503
Číslo CAS: 2689-65-8