Tlačiť
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Furfurol, Furfural
MQ100
W248908-1KG-K W248908-25KG-K W248908-5KG-K
SIALW248908-1KG-KEA 139.8 EUR
SIALW248908-1KG-K SIALW248908-25KG-K SIALW248908-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Vzorec: C₅H₄O₂
Mw: 96.09
Teplota varu: 162
Teplota tavenia: –39 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 60
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003229
Číslo CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
OSN: 1199
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04325