Tlačiť
2-Furaldehyd ≥98% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Furfurol, Furfural
31305.A1 31305.30
31305.A1EA 313.64 EUR
31305.A1 31305.30
2-Furaldehyd ≥98% ACS
2-Furaldehyd
Purity: 98% min CAS No.: 98-01-1 Molecular Formula: C5H4O2 Formula Weight: 96.09 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.159 Refractive Index: 1.5261 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Almond-like Melting Point: -38° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 105755 Merck Reference: 14,4304 UN No.: 1199 MDL No.: MFCD00003229
Vzorec: C₅H₄O₂
Mw: 96.09
Teplota varu: 162 °C
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1.159
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003229
Číslo CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
OSN: 1199
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,4304