5-Bromo-2-furaldehyde ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
Stabilizácia:
Stabilised with ethanol
B22536.09
B22536.18
B22536.09EA
111.11
EUR
B22536.09
B22536.18
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98% stabilised
5-Bromo-2-furaldehyde
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1899-24-7
Molecular Formula: C5H3BrO2
Formula Weight: 174.98
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 112°/6mm
MDL No.: MFCD00159501
Vzorec:
C₅H₃BrO₂ Teplota varu: 112 °C (6 mmHg) Teplota tavenia: 82…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00159501 Číslo CAS: 1899-24-7 |