Tlačiť
Ethylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
E26258-100G E26258-3KG E26258-500G
SIALE26258-100GEA 31.89 EUR
SIALE26258-100G SIALE26258-3KG SIALE26258-500G
Ethylenkarbonát, Sigma-Aldrich®
Ethylenkarbonát
Vzorec: C₃H₄O₃
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 36 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005382
Číslo CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0