2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Methylanthraquinone, 2-Methylanthracene-9,10-Dione
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
A14502.0BEA
479.34
EUR
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Purity: 97%
CAS No.: 84-54-8
Molecular Formula: C15H10O2
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 209°(408°F)
Melting Point: 170-174°
Beilstein Reference: 2050523
Merck Reference: 14,6021
MDL No.: MFCD00001235
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₂ Teplota varu: 236…238 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 170…174 °C Hustota: 1,365 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 209 °C (408 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001235 Číslo CAS: 84-54-8 EINECS: 201-539-6 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6021 |