Tlačiť
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 43.66 EUR
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₄
Mw: 240.22
Teplota tavenia: 190…195 °C
Teplota vzplanutia: >200 °C
Číslo MDL: MFCD00001211
Číslo CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %