Tlačiť
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Diaminoanthraquinone
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 294.83 EUR
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 320 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001226
Číslo CAS: 129-44-2
EINECS: 204-947-2