Tlačiť
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 60.97 EUR
A19534.18 A19534.30
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 245…249 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001190
Číslo CAS: 82-46-2
EINECS: 201-424-0