Tlačiť
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56403-25G D56403-100G
SIALD56403-25GEA 67.79 EUR
SIALD56403-25G SIALD56403-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
Číslo MDL: MFCD00001191
Číslo CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9