Tlačiť
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
B23421.14 B23421.22 B23421.36
B23421.14EA 57.76 EUR
B23421.14 B23421.22 B23421.36
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-43-9 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 201-203° MDL No.: MFCD00001191
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001191
Číslo CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9