Tlačiť
1,3-Dimethylbarbituric acid ≥99.0% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
39565-50G 39565-250G
SIAL39565-50GEA 70.2 EUR
SIAL39565-50G SIAL39565-250G
1,3-Dimethylbarbituric acid ≥99.0% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbituric acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006675
Číslo CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) White to Faint Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity 0,5 gin 10 ml H20 hot)) Clear
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥99.0 %
Purity (Titration by NAOH) 99.0 - 101.0 %
Residue on Ignition ≤0.10%
Initial Melting Point ≥121 °C
Final Melting Point ≤123 °C