Tlačiť
1,3-Dimethylbarbituric acid, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13692.18 A13692.0B A13692.30
A13692.18EA 66.19 EUR
A13692.18 A13692.0B A13692.30
1,3-Dimethylbarbituric acid, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
1,3-Dimethylbarbituric acid
Purity: 99% CAS No.: 769-42-6 Molecular Formula: C6H8N2O3 Formula Weight: 156.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White/cream/pale yellow Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 139810 MDL No.: MFCD00006675
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006675
Číslo CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7