Tlačiť
1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130001-100G 130001-500G 130001-5G
SIAL130001-100GEA 78.11 EUR
SIAL130001-100G SIAL130001-500G SIAL130001-5G
1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 138
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0.9085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005966
Číslo CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
OSN: 2734
ADR: 8 II