Tlačiť
1-Methylpiperazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05859.0005 8.05859.0250
8.05859.0005EA 30.68 EUR
8.05859.0005 8.05859.0250
1-Methylpiperazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 138
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0.9085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005966
Číslo CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
OSN: 2734
ADR: 8 (3) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 136 - 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 9.9 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Synonyms N-Methylpiperazine
Hill Formula C5H12N2