Tlačiť
1-Methylpiperazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156910050 156911000 156915000 156910025
ACRO156910050EA 64.89 EUR
ACRO156910050 ACRO156911000 ACRO156915000 ACRO156910025
1-Methylpiperazine 99%
1-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 138 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0.903 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005966
Číslo CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
OSN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.025% BHT
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 %