Tlačiť
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P45907-100G P45907-500G P45907-5G P45907-1KG
SIALP45907-100GEA 45.33 EUR
SIALP45907-100G SIALP45907-500G SIALP45907-5G SIALP45907-1KG
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44…46 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005953
Číslo CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
OSN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545