Tlačiť
Piperazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000
8.07325.0005EA 30.69 EUR
8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000
Piperazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44…46 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005953
Číslo CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
OSN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 111 °C
Molar Mass 86.14 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 4 - 14 %(V)
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (150 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material